Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Decorin / DCN / SLRR1B Protein
Código de producto. 15918659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15918659 500 μg 500 microgramos
15988649 10 μg 10 microgramos
15928659 50 μg 50 microgramos
15978649 100 μg 100 microgramos
15908659 200 μg 200 microgramos
15998649 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15918659
Marca: enQuireBio™ QP5915ye500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Decorin / DCN / SLRR1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001177380.1
ID de gen (Entrez) 13179
Nombre Decorin / DCN / SLRR1B Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen DCN
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GIIPYDPDNP LISMCPYRCQ CHLRVVQCSD LGLDKVPWDF PPDTTLLDLQ NNKITEIKEG AFKNLKDLHT LILVNNKISK ISPEAFKPLV KLERLYLSKN QLKELPEKMP RTLQELRVHE NEITKLRKSD FNGLNNVLVI ELGGNPLKNS GIENGAFQGL KSLSYIRISD TNITAIPQGL PTSLTEVHLD GNKITKVDAP SLKGLINLSK LGLSFNSITV MENGSLANVP HLRELHLDNN KLLRVPAGLA QHKYIQVVYL HNNNISAVGQ NDFCRAGHPS RKASYSAVSL YGNPVRYWEI FPNTFRCVYV RSAIQLGNYK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.