Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor A protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor A protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003186.1
ID de gen (Entrez) 6919
Nombre Transcription elongation factor A protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16019550
Ver documentos
enQuireBio™
QP7582-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16059550
Ver documentos
enQuireBio™
QP7582-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16009550
Ver documentos
enQuireBio™
QP7582-ec-100ug
100 μg
554.00€
100 microgramos
16039550
Ver documentos
enQuireBio™
QP7582-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16049550
Ver documentos
enQuireBio™
QP7582-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16029550
Ver documentos
enQuireBio™
QP7582-ec-1mg
1 mg
2485.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_003186.1
Transcription elongation factor A protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
6919
Research Use Only
TCEA2
Recombinant Protein
E. coli
MMGKEEEIAR IARRLDKMVT KKSAEGAMDL LRELKAMPIT LHLLQSTRVG MSVNALRKQS SDEEVIALAK SLIKSWKKLL DASDAKARER GRGMPLPTSS RDASEAPDPS RKRPELPRAP STPRITTFPP VPVTCDAVRN KCREMLTAAL QTDHDHVAIG ADCERLSAQI EECIFRDVGN TDMKYKNRVR SRISNLKDAK NPDLRRNVLC GAITPQQIAV MTSEEMASDE LKEIRKAMTK EAIREHQMAR TGGTQTDLFT CGKCRKKNCT YTQVQTRSSD EPMTTFVVCN ECGNRWKFC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor A protein 1