Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor A protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor A protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7582-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003186.1
Transcription elongation factor A protein 1
Research Use Only
TCEA2
Recombinant Protein
E. coli
MMGKEEEIAR IARRLDKMVT KKSAEGAMDL LRELKAMPIT LHLLQSTRVG MSVNALRKQS SDEEVIALAK SLIKSWKKLL DASDAKARER GRGMPLPTSS RDASEAPDPS RKRPELPRAP STPRITTFPP VPVTCDAVRN KCREMLTAAL QTDHDHVAIG ADCERLSAQI EECIFRDVGN TDMKYKNRVR SRISNLKDAK NPDLRRNVLC GAITPQQIAV MTSEEMASDE LKEIRKAMTK EAIREHQMAR TGGTQTDLFT CGKCRKKNCT YTQVQTRSSD EPMTTFVVCN ECGNRWKFC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6919
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol