Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor A protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003186.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6919 |
| Nombre | Transcription elongation factor A protein 1 |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | TCEA2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |