Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor A protein 1
Código de producto. 16049550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16049550 500 μg 500 microgramos
16019550 10 μg 10 microgramos
16059550 50 μg 50 microgramos
16009550 100 μg 100 microgramos
16039550 200 μg 200 microgramos
16029550 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16049550
Marca: enQuireBio™ QP7582ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor A protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003186.1
ID de gen (Entrez) 6919
Nombre Transcription elongation factor A protein 1
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TCEA2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MMGKEEEIAR IARRLDKMVT KKSAEGAMDL LRELKAMPIT LHLLQSTRVG MSVNALRKQS SDEEVIALAK SLIKSWKKLL DASDAKARER GRGMPLPTSS RDASEAPDPS RKRPELPRAP STPRITTFPP VPVTCDAVRN KCREMLTAAL QTDHDHVAIG ADCERLSAQI EECIFRDVGN TDMKYKNRVR SRISNLKDAK NPDLRRNVLC GAITPQQIAV MTSEEMASDE LKEIRKAMTK EAIREHQMAR TGGTQTDLFT CGKCRKKNCT YTQVQTRSSD EPMTTFVVCN ECGNRWKFC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.