Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Obg-like ATPase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Obg-like ATPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001011708.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29789 |
Nombre | Obg-like ATPase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16083400
|
enQuireBio™
QP6451-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003410
|
enQuireBio™
QP6451-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16093400
|
enQuireBio™
QP6451-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013410
|
enQuireBio™
QP6451-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023410
|
enQuireBio™
QP6451-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033410
|
enQuireBio™
QP6451-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001011708.1 | |
Obg-like ATPase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29789 | |
Research Use Only | |
OLA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPPKKGGDGI KPPPIIGRFG TSLKIGIVGL PNVGKSTFFN VLTNSQASAE NFPFCTIDPN ESRVPVPDER FDFLCQYHKP ASKIPAFLNV VDIAGLVKGA HNGQGLGNAF LSHISACDGI FHLTRAFEDD DITHVEGSVD PIRDIEIIHE ELQLKDEEMI GPIIDKLEKV AVRGGDKKLK PEYDIMCKVK SWVIDQKKPV RFYHDWNDKE IEVLNKHLFL TSKPMVYLVN LSEKDYIRKK NKWLIKIKEW VDKYDPGALV IPFSGALELK LQELSAEERQ KYLEANMTQS ALPKIIKAGF AALQLEYFFT AGPDEVRAWT IRKGTKAPQA AGKIHTDFEK GFIMAEVMKY EDFKEEGSEN AVKAAGKYRQ QGRNYIVEDG DIIFFKFNTP QQPKKK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |