Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Obg-like ATPase 1 Protein
Código de producto. 16083400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083400 100 μg 100 microgramos
16093400 10 μg 10 microgramos
16033410 50 μg 50 microgramos
16013410 200 μg 200 microgramos
16023410 500 μg 500 microgramos
16003410 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083400
Marca: enQuireBio™ QP6451ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Obg-like ATPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001011708.1
ID de gen (Entrez) 29789
Nombre Obg-like ATPase 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen OLA1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MPPKKGGDGI KPPPIIGRFG TSLKIGIVGL PNVGKSTFFN VLTNSQASAE NFPFCTIDPN ESRVPVPDER FDFLCQYHKP ASKIPAFLNV VDIAGLVKGA HNGQGLGNAF LSHISACDGI FHLTRAFEDD DITHVEGSVD PIRDIEIIHE ELQLKDEEMI GPIIDKLEKV AVRGGDKKLK PEYDIMCKVK SWVIDQKKPV RFYHDWNDKE IEVLNKHLFL TSKPMVYLVN LSEKDYIRKK NKWLIKIKEW VDKYDPGALV IPFSGALELK LQELSAEERQ KYLEANMTQS ALPKIIKAGF AALQLEYFFT AGPDEVRAWT IRKGTKAPQA AGKIHTDFEK GFIMAEVMKY EDFKEEGSEN AVKAAGKYRQ QGRNYIVEDG DIIFFKFNTP QQPKKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.