missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Obg-like ATPase 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Obg-like ATPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6451-ec-50ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16033410

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001011708.1
Obg-like ATPase 1 Protein
Research Use Only
OLA1
Recombinant Protein
E. coli
MPPKKGGDGI KPPPIIGRFG TSLKIGIVGL PNVGKSTFFN VLTNSQASAE NFPFCTIDPN ESRVPVPDER FDFLCQYHKP ASKIPAFLNV VDIAGLVKGA HNGQGLGNAF LSHISACDGI FHLTRAFEDD DITHVEGSVD PIRDIEIIHE ELQLKDEEMI GPIIDKLEKV AVRGGDKKLK PEYDIMCKVK SWVIDQKKPV RFYHDWNDKE IEVLNKHLFL TSKPMVYLVN LSEKDYIRKK NKWLIKIKEW VDKYDPGALV IPFSGALELK LQELSAEERQ KYLEANMTQS ALPKIIKAGF AALQLEYFFT AGPDEVRAWT IRKGTKAPQA AGKIHTDFEK GFIMAEVMKY EDFKEEGSEN AVKAAGKYRQ QGRNYIVEDG DIIFFKFNTP QQPKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29789
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Obg-like ATPase 1 Protein > 50μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado