missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor XI / FXI / F11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000119.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2160 |
Nombre | Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Quantity & Availability | |||||
15989309
|
enQuireBio™
QP6007-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15929319
|
enQuireBio™
QP6007-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15979309
|
enQuireBio™
QP6007-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15909319
|
enQuireBio™
QP6007-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15919319
|
enQuireBio™
QP6007-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15999309
|
enQuireBio™
QP6007-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
NP_000119.1 | |
Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2160 | |
Research Use Only | |
F11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ECVTQLLKDT CFEGGDITTV FTPSAKYCQV VCTYHPRCLL FTFTAESPSE DPTRWFTCVL KDSVTETLPR VNRTAAISGY SFKQCSHQIS ACNKDIYVDL DMKGINYNSS VAKSAQECQE RCTDDVHCHF FTYATRQFPS LEHRNICLLK HTQTGTPTRI TKLDKVVSGF SLKSCALSNL ACIRDIFPNT VFADSNIDSV MAPDAFVCGR ICTHHPGCLF FTFFSQEWPK ESQRNLCLLK TSESGLPSTR IKKSKALSGF SLQSCRHSIP VFCHSSFYHD TDFLGEELDI VAAKSHEACQ KLCTNAVRCQ FFTYTPAQAS CNEGKGKCYL KLSSNGSPTK ILHGRGGISG YTLRLCKMDN ECTTKIKPR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein