Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
Código de producto. 15929319
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15929319
Marca: enQuireBio™ QP6007ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor XI / FXI / F11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000119.1
ID de gen (Entrez) 2160
Nombre Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen F11
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ECVTQLLKDT CFEGGDITTV FTPSAKYCQV VCTYHPRCLL FTFTAESPSE DPTRWFTCVL KDSVTETLPR VNRTAAISGY SFKQCSHQIS ACNKDIYVDL DMKGINYNSS VAKSAQECQE RCTDDVHCHF FTYATRQFPS LEHRNICLLK HTQTGTPTRI TKLDKVVSGF SLKSCALSNL ACIRDIFPNT VFADSNIDSV MAPDAFVCGR ICTHHPGCLF FTFFSQEWPK ESQRNLCLLK TSESGLPSTR IKKSKALSGF SLQSCRHSIP VFCHSSFYHD TDFLGEELDI VAAKSHEACQ KLCTNAVRCQ FFTYTPAQAS CNEGKGKCYL KLSSNGSPTK ILHGRGGISG YTLRLCKMDN ECTTKIKPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.