Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
Código de producto. 15979309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15979309 100 μg 100 microgramos
15989309 10 μg 10 microgramos
15929319 50 μg 50 microgramos
15909319 200 μg 200 microgramos
15919319 500 μg 500 microgramos
15999309 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15979309
Marca: enQuireBio™ QP6007ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation Factor XI / FXI / F11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000119.1
ID de gen (Entrez) 2160
Nombre Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen F11
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ECVTQLLKDT CFEGGDITTV FTPSAKYCQV VCTYHPRCLL FTFTAESPSE DPTRWFTCVL KDSVTETLPR VNRTAAISGY SFKQCSHQIS ACNKDIYVDL DMKGINYNSS VAKSAQECQE RCTDDVHCHF FTYATRQFPS LEHRNICLLK HTQTGTPTRI TKLDKVVSGF SLKSCALSNL ACIRDIFPNT VFADSNIDSV MAPDAFVCGR ICTHHPGCLF FTFFSQEWPK ESQRNLCLLK TSESGLPSTR IKKSKALSGF SLQSCRHSIP VFCHSSFYHD TDFLGEELDI VAAKSHEACQ KLCTNAVRCQ FFTYTPAQAS CNEGKGKCYL KLSSNGSPTK ILHGRGGISG YTLRLCKMDN ECTTKIKPR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.