Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000119.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2160 |
| Nombre | Coagulation Factor XI / FXI / F11 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | F11 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |