missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFLAR Protein
A cDNA sequence encoding the CFLAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CFLAR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917138
|
enQuireBio™
QP11396-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15907138
|
enQuireBio™
QP11396-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15997128
|
enQuireBio™
QP11396-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
CFLAR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The CFLAR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSAEVIHQVE EALDTDEKEM LLFLCRDVAI DVVPPNVRDL LDILRERGKL SVGDLAELLY RVRRFDLLKR ILKMDRKAVE THLLRNPHLV SDYRVLMAEI GEDLDKSDVS SLIFLMKDYM GRGKISKEKS FLDLVVELEK LNLVAPDQLD LLEKCLKNIH RIDLKTKIQK YKQSVQGAGT SYRNVLQAAI QKSLKDPSNN FRLHNGRSKE QRLKEQLGAQ QEPVKKSIQE SEAFLPQSIP EERYKMKSKP LGICLIIDCI GNETELLRDT FTSLGYEVQK FLHLSMHGIS QILGQFACMP EHRDYDSFVC VLVSRGGSQS VYGVDQTHSG LPLHHIRRMF MGDSCPYLAG KPKMFFIQNY VVSEGQLENS SLLEVDGPAM KNVEFKAQKR GLCTVHREAD FFWSLCTADM SLLEQSHSSP SLYLQCLSQK LRQERKRPLL DLHIELNGYM YDWNSRVSAK EKYYVWLQHT LRKKLILSYT | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human CFLAR Protein