Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFLAR Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | CFLAR Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MSAEVIHQVE EALDTDEKEM LLFLCRDVAI DVVPPNVRDL LDILRERGKL SVGDLAELLY RVRRFDLLKR ILKMDRKAVE THLLRNPHLV SDYRVLMAEI GEDLDKSDVS SLIFLMKDYM GRGKISKEKS FLDLVVELEK LNLVAPDQLD LLEKCLKNIH RIDLKTKIQK YKQSVQGAGT SYRNVLQAAI QKSLKDPSNN FRLHNGRSKE QRLKEQLGAQ QEPVKKSIQE SEAFLPQSIP EERYKMKSKP LGICLIIDCI GNETELLRDT FTSLGYEVQK FLHLSMHGIS QILGQFACMP EHRDYDSFVC VLVSRGGSQS VYGVDQTHSG LPLHHIRRMF MGDSCPYLAG KPKMFFIQNY VVSEGQLENS SLLEVDGPAM KNVEFKAQKR GLCTVHREAD FFWSLCTADM SLLEQSHSSP SLYLQCLSQK LRQERKRPLL DLHIELNGYM YDWNSRVSAK EKYYVWLQHT LRKKLILSYT |
| Tampón | The CFLAR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |