Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CFLAR Protein
Código de producto. 15917138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15917138 5 μg 5 microgramos
15907138 20 μg 20 microgramos
15997128 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15917138
Marca: enQuireBio™ QP113965ug
A cDNA sequence encoding the CFLAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre CFLAR Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSAEVIHQVE EALDTDEKEM LLFLCRDVAI DVVPPNVRDL LDILRERGKL SVGDLAELLY RVRRFDLLKR ILKMDRKAVE THLLRNPHLV SDYRVLMAEI GEDLDKSDVS SLIFLMKDYM GRGKISKEKS FLDLVVELEK LNLVAPDQLD LLEKCLKNIH RIDLKTKIQK YKQSVQGAGT SYRNVLQAAI QKSLKDPSNN FRLHNGRSKE QRLKEQLGAQ QEPVKKSIQE SEAFLPQSIP EERYKMKSKP LGICLIIDCI GNETELLRDT FTSLGYEVQK FLHLSMHGIS QILGQFACMP EHRDYDSFVC VLVSRGGSQS VYGVDQTHSG LPLHHIRRMF MGDSCPYLAG KPKMFFIQNY VVSEGQLENS SLLEVDGPAM KNVEFKAQKR GLCTVHREAD FFWSLCTADM SLLEQSHSSP SLYLQCLSQK LRQERKRPLL DLHIELNGYM YDWNSRVSAK EKYYVWLQHT LRKKLILSYT
Tampón The CFLAR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.