missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CFLAR Protein

Código de producto. 15997128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15997128 1 mg 1 miligramo
15917138 5 μg 5 microgramos
15907138 20 μg 20 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997128

Marca: enQuireBio™ QP113961mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the CFLAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre CFLAR Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSAEVIHQVE EALDTDEKEM LLFLCRDVAI DVVPPNVRDL LDILRERGKL SVGDLAELLY RVRRFDLLKR ILKMDRKAVE THLLRNPHLV SDYRVLMAEI GEDLDKSDVS SLIFLMKDYM GRGKISKEKS FLDLVVELEK LNLVAPDQLD LLEKCLKNIH RIDLKTKIQK YKQSVQGAGT SYRNVLQAAI QKSLKDPSNN FRLHNGRSKE QRLKEQLGAQ QEPVKKSIQE SEAFLPQSIP EERYKMKSKP LGICLIIDCI GNETELLRDT FTSLGYEVQK FLHLSMHGIS QILGQFACMP EHRDYDSFVC VLVSRGGSQS VYGVDQTHSG LPLHHIRRMF MGDSCPYLAG KPKMFFIQNY VVSEGQLENS SLLEVDGPAM KNVEFKAQKR GLCTVHREAD FFWSLCTADM SLLEQSHSSP SLYLQCLSQK LRQERKRPLL DLHIELNGYM YDWNSRVSAK EKYYVWLQHT LRKKLILSYT
Tampón The CFLAR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.