Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_414710.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 947882 |
Nombre | Methionine aminopeptidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16098270
|
enQuireBio™
QP7333-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16038280
|
enQuireBio™
QP7333-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16088270
|
enQuireBio™
QP7333-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16018280
|
enQuireBio™
QP7333-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16028280
|
enQuireBio™
QP7333-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16008280
|
enQuireBio™
QP7333-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_414710.1 | |
Methionine aminopeptidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947882 | |
Research Use Only | |
map | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AISIKTPEDI EKMRVAGRLA AEVLEMIEPY VKPGVSTGEL DRICNDYIVN EQHAVSACLG YHGYPKSVCI SINEVVCHGI PDDAKLLKDG DIVNIDVTVI KDGFHGDTSK MFIVGKPTIM GERLCRITQE SLYLALRMVK PGINLREIGA AIQKFVEAEG FSVVREYCGH GIGRGFHEEP QVLHYDSRET NVVLKPGMTF TIEPMVNAGK KEIRTMKDGW TVKTKDRSLS AQYEHTIVVT DNGCEILTLR KDDTIPAIIS HDE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein