missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein

Código de producto. 16038280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16038280 50 μg 50 microgramos
16098270 10 μg 10 microgramos
16088270 100 μg 100 microgramos
16018280 200 μg 200 microgramos
16028280 500 μg 500 microgramos
16008280 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16038280

Marca: enQuireBio™ QP7333ec50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Número de acceso NP_414710.1
ID de gen (Entrez) 947882
Nombre Methionine aminopeptidase Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen map
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AISIKTPEDI EKMRVAGRLA AEVLEMIEPY VKPGVSTGEL DRICNDYIVN EQHAVSACLG YHGYPKSVCI SINEVVCHGI PDDAKLLKDG DIVNIDVTVI KDGFHGDTSK MFIVGKPTIM GERLCRITQE SLYLALRMVK PGINLREIGA AIQKFVEAEG FSVVREYCGH GIGRGFHEEP QVLHYDSRET NVVLKPGMTF TIEPMVNAGK KEIRTMKDGW TVKTKDRSLS AQYEHTIVVT DNGCEILTLR KDDTIPAIIS HDE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.