Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein
Código de producto. 16098270
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16098270
Marca: enQuireBio™ QP7333ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_414710.1
ID de gen (Entrez) 947882
Nombre Methionine aminopeptidase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen map
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AISIKTPEDI EKMRVAGRLA AEVLEMIEPY VKPGVSTGEL DRICNDYIVN EQHAVSACLG YHGYPKSVCI SINEVVCHGI PDDAKLLKDG DIVNIDVTVI KDGFHGDTSK MFIVGKPTIM GERLCRITQE SLYLALRMVK PGINLREIGA AIQKFVEAEG FSVVREYCGH GIGRGFHEEP QVLHYDSRET NVVLKPGMTF TIEPMVNAGK KEIRTMKDGW TVKTKDRSLS AQYEHTIVVT DNGCEILTLR KDDTIPAIIS HDE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.