missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Methionine aminopeptidase Protein

Código de producto. 16018280
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16018280

Marca: enQuireBio™ QP7333ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methionine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_414710.1
ID de gen (Entrez) 947882
Nombre Methionine aminopeptidase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen map
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AISIKTPEDI EKMRVAGRLA AEVLEMIEPY VKPGVSTGEL DRICNDYIVN EQHAVSACLG YHGYPKSVCI SINEVVCHGI PDDAKLLKDG DIVNIDVTVI KDGFHGDTSK MFIVGKPTIM GERLCRITQE SLYLALRMVK PGINLREIGA AIQKFVEAEG FSVVREYCGH GIGRGFHEEP QVLHYDSRET NVVLKPGMTF TIEPMVNAGK KEIRTMKDGW TVKTKDRSLS AQYEHTIVVT DNGCEILTLR KDDTIPAIIS HDE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado