Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
143.00€ - 2550.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_219955.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 884223 |
Nombre | Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017050
|
enQuireBio™
QP7015-10ug |
10 μg |
143.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16057050
|
enQuireBio™
QP7015-50ug |
50 μg |
353.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16007050
|
enQuireBio™
QP7015-100ug |
100 μg |
564.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16037050
|
enQuireBio™
QP7015-200ug |
200 μg |
908.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047050
|
enQuireBio™
QP7015-500ug |
500 μg |
1565.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16027050
|
enQuireBio™
QP7015-1mg |
1 mg |
2550.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_219955.1 | |
Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
C. trachomatis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
884223 | |
Research Use Only | |
omcB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LADTKAKDNT SHKSKKARKN HSKETPVDRK EVAPVHESKA TGPKQDSCFG RMYTVKVNDD RNVEITQAVP EYATVGSPYP IEITATGKRD CVDVIITQQL PCEAEFVRSD PATTPTADGK LVWKIDRLGQ GEKSKITVWV KPLKEGCCFT AATVCA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein