missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein

Código de producto. 16027050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16027050 1 mg 1 miligramo
16017050 10 μg 10 microgramos
16057050 50 μg 50 microgramos
16007050 100 μg 100 microgramos
16037050 200 μg 200 microgramos
16047050 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16027050 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP70151mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_219955.1
ID de gen (Entrez) 884223
Nombre Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen omcB
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. trachomatis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LADTKAKDNT SHKSKKARKN HSKETPVDRK EVAPVHESKA TGPKQDSCFG RMYTVKVNDD RNVEITQAVP EYATVGSPYP IEITATGKRD CVDVIITQQL PCEAEFVRSD PATTPTADGK LVWKIDRLGQ GEKSKITVWV KPLKEGCCFT AATVCA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.