Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
Código de producto. 16037050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16037050 200 μg 200 microgramos
16017050 10 μg 10 microgramos
16057050 50 μg 50 microgramos
16007050 100 μg 100 microgramos
16047050 500 μg 500 microgramos
16027050 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16037050
Marca: enQuireBio™ QP7015200ug
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_219955.1
ID de gen (Entrez) 884223
Nombre Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen omcB
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada C. trachomatis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia LADTKAKDNT SHKSKKARKN HSKETPVDRK EVAPVHESKA TGPKQDSCFG RMYTVKVNDD RNVEITQAVP EYATVGSPYP IEITATGKRD CVDVIITQQL PCEAEFVRSD PATTPTADGK LVWKIDRLGQ GEKSKITVWV KPLKEGCCFT AATVCA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.