Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_219955.1 |
| ID de gen (Entrez) | 884223 |
| Nombre | Large cysteine-rich periplasmic protein OmcB Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | omcB |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | C. trachomatis |
| Mostrar más |