Learn More
Adaptador para tubos QuickFit™ con vía lateral
Adaptador para tubos Quickfit™ con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho
29.55€ - 187.00€
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12028371
|
Quickfit
MF17/1/SC |
14/23 | 14/23 |
29.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10440485
|
Quickfit
MF18/2/SC |
19/26 | 19/26 |
33.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12048371
|
Quickfit
MF18/3/SC |
24/29 | 19/26 |
33.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12058371
|
Quickfit
MF18/33/SC |
24/29 | 24/29 |
36.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12455316
|
Quickfit
MF18/44/SC |
29/32 | 29/32 |
49.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12465316
|
Quickfit
MF18/5/SC |
34/35 | 19/26 |
35.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15507940
|
Quickfit
MF18/4/SC |
29/32 | 19/26 |
187.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15587930
|
Quickfit
MF17/2/SC |
19/26 | 14/23 |
156.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 04-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15597930
|
Quickfit
MF17/3/SC |
NS 24/29 | NS 24/29 |
162.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Adaptador para tubos Quickfit™ con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho
- Con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho, etc.
- Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura