Learn More
Adaptador para tubos QuickFit™ con vía lateral
Código de producto. 12028371
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
12028371 14/23 14/23 cada uno
10440485 19/26 19/26 1 PCS
12048371 24/29 19/26 cada uno
12058371 24/29 24/29 1 PCS
12455316 29/32 29/32 cada uno
12465316 34/35 19/26 cada uno
15507940 29/32 19/26 paquete de 5
15587930 19/26 14/23 paquete de 5
15597930 NS 24/29 NS 24/29 paquete de 5
9 options
Código de producto. 12028371
Marca: Quickfit MF17/1/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador para tubos Quickfit™ con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho
  • Con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho, etc.
  • Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 14/23
Incluye Conector de rosca de plástico desmontable
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador para tubos de brazo lateral
N.º de junta cónica estándar 14/23