Learn More
Adaptador para tubos QuickFit™ con vía lateral
Código de producto. 12048371
Change view
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar unitSize
12048371 24/29 19/26 cada uno
12028371 14/23 14/23 cada uno
10440485 19/26 19/26 1 PCS
12058371 24/29 24/29 1 PCS
12455316 29/32 29/32 cada uno
12465316 34/35 19/26 cada uno
15507940 29/32 19/26 paquete de 5
15587930 19/26 14/23 paquete de 5
15597930 NS 24/29 NS 24/29 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12048371 Proveedor Quickfit N.º de proveedor MF18/3/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador para tubos Quickfit™ con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho
  • Con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho, etc.
  • Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tamaño del cono 24/29
Incluye Conector de rosca de plástico desmontable
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador para tubos de brazo lateral
N.º de junta cónica estándar 19/26
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.