Learn More
Adaptador para tubos QuickFit™ con vía lateral
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Adaptador para tubos Quickfit™ con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho
- Con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho, etc.
- Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 34/35 |
| Incluye | Conector de rosca de plástico desmontable |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Adaptador para tubos de brazo lateral |
| N.º de junta cónica estándar | 19/26 |