Learn More
Adaptador para tubos QuickFit™ con vía lateral
Código de producto. 10440485
Click to view available options
Tamaño del cono:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 10440485
Marca: Quickfit MF18/2/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador para tubos Quickfit™ con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho
  • Con vía lateral para la fijación de la manguera de caucho, etc.
  • Los conectores de rosca de plástico desmontables admiten tubos flexibles que se pueden ajustar de manera fácil y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del cono 19/26
Incluye Conector de rosca de plástico desmontable
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador para tubos de brazo lateral
N.º de junta cónica estándar 19/26