Learn More
Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con revestimiento ámbar en el exterior para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. Matraz aforado Clase A que cumple con la ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
135.00€ - 281.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad |
---|---|
Material del cierre | Polietileno |
Color | Ámbar |
Descripción | Inscripciones de esmalte blanco |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11353654
|
Pyrex
3152/20A |
1000 ml | 24/29 | 300 mm | ±0.3 ml |
188.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11313654
|
Pyrex
3152/12A |
100 ml | 14/23 | 170mm | ±0.08 ml |
195.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11383644
|
Pyrex
3152/06A |
10 ml | 10/19 | 90mm | ±0.02 ml |
154.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10681151
|
Pyrex
3152/22A |
2000 ml | 29/32 | 370 mm | ±0.5 ml |
169.17€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11323654
|
Pyrex
3152/14A |
200 ml | 14/23 | 210mm | ±0.1 ml |
281.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11333654
|
Pyrex
3152/16A |
250 ml | 14/23 | 220mm | ±0,12 ml |
135.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11393644
|
Pyrex
3152/08A |
25 ml | 10/19 | 110mm | ±0.03 ml |
153.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11343654
|
Pyrex
3152/18A |
500 ml | 19/16 | 260mm | ±0.2 ml |
175.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11373644
|
Pyrex
3152/04A |
5 ml | 10/19 | 70mm | ±0.02 ml |
213.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 25-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11303654
|
Pyrex
3152/10A |
50 ml | 12/2 | 140mm | ± 0,05 ml |
157.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea de Estados Unidos (USP), que es más exigente que la de las normas ISO/DIN
- Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar sobre las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
- Cada matraz está grabado con láser con un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Certificado de conformidad «H»
- Certificado de lote disponible para descargar en línea
Especificaciones
ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad | |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
A |
Polietileno | |
Inscripciones de esmalte blanco | |
Sí |