Learn More
Pyrex™ Matraz aforado de vidrio borosilicato ámbar clase A
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP ) que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Conformidad con certificación «H»
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Ámbar |
| Descripción | Inscripciones de esmalte blanco |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 210mm |
| Tolerancia | ± 0,1 mL |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Mostrar más |