Learn More
Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Pyrex™
Código de producto. 11313654
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Altura (métrico):
70mm
90mm
110mm
140mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
Tolerancia:
±0,12 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
± 0,05 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia unitSize
11313654 100 ml 14/23 170mm ±0.08 ml 5 PCS
11353654 1000 ml 24/29 300 mm ±0.3 ml paquete de 2
11383644 10 ml 10/19 90mm ±0.02 ml paquete de 5
10681151 2000 ml 29/32 370 mm ±0.5 ml cada uno
11323654 200 ml 14/23 210mm ±0.1 ml paquete de 5
11333654 250 ml 14/23 220mm ±0,12 ml paquete de 2
11393644 25 ml 10/19 110mm ±0.03 ml paquete de 5
11343654 500 ml 19/16 260mm ±0.2 ml 2 PCS
11373644 5 ml 10/19 70mm ±0.02 ml paquete de 5
11303654 50 ml 12/2 140mm ± 0,05 ml 5 PCS
10 options
Código de producto. 11313654
Marca: Pyrex 3152/12A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con revestimiento ámbar en el exterior para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. Matraz aforado Clase A que cumple con la ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea de Estados Unidos (USP), que es más exigente que la de las normas ISO/DIN
  • Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar sobre las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
  • Cada matraz está grabado con láser con un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Certificado de conformidad «H»
  • Certificado de lote disponible para descargar en línea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Color Ámbar
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 170mm
Tolerancia ±0.08 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 14/23