Learn More
Matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar de Clase A Pyrex™
Código de producto. 10681151
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Altura (métrico):
70mm
90mm
110mm
140mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
Tolerancia:
±0,12 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
± 0,05 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 10681151
Marca: Pyrex 3152/22A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con revestimiento ámbar en el exterior para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. Matraz aforado Clase A que cumple con la ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea de Estados Unidos (USP), que es más exigente que la de las normas ISO/DIN
  • Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar sobre las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
  • Cada matraz está grabado con láser con un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Certificado de conformidad «H»
  • Certificado de lote disponible para descargar en línea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Color Ámbar
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 370 mm
Tolerancia ±0.5 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 29/32