Learn More
Pyrex™ Matraz aforado de vidrio borosilicato ámbar clase A
Código de producto. 11353654
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Altura (métrico):
70mm
90mm
110mm
140mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
Tolerancia:
± 0,02 mL
± 0,05 mL
± 0,1 mL
± 0,2 mL
±0,03 mL
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,3 mL
±0,5 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia unitSize
11353654 1000 ml 24/29 300 mm ±0,3 mL paquete de 2
11313654 100 ml 14/23 170mm ±0,08 ml 5 PCS
11383644 10 ml 10/19 90mm ± 0,02 mL paquete de 5
10681151 2000 ml 29/32 370 mm ±0,5 ml cada uno
11323654 200 ml 14/23 210mm ± 0,1 mL paquete de 5
11333654 250 ml 14/23 220mm ±0,12 ml paquete de 2
11393644 25 ml 10/19 110mm ±0,03 mL paquete de 5
11343654 500 ml 19/16 260mm ± 0,2 mL 2 PCS
11373644 5 ml 10/19 70mm ± 0,02 mL paquete de 5
11303654 50 ml 12/2 140mm ± 0,05 mL 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11353654 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3152/20A
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con revestimiento ámbar en el exterior para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. Matraz aforado Clase A que cumple con la ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y cuenta con certificado de conformidad 'H'. Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense (USP). Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP ) que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • Conformidad con certificación «H»
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Color Ámbar
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 300 mm
Tolerancia ±0,3 mL
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 24/29