Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de látex de agrupamiento de estreptococos Prolex™
Para agrupar los estreptococos betahemolíticos de Lancefield
44.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
11909044
Ver documentos
Pro-Lab Diagnostics™
PL.031
3 mL Reactivo de látex del grupo A
44.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11929044
Ver documentos
Pro-Lab Diagnostics™
PL.033
3 mL Reactivo de látex del grupo C
44.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11949044
Ver documentos
Pro-Lab Diagnostics™
PL.035
3 mL Reactivo de látex del grupo F
44.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11939044
Ver documentos
Pro-Lab Diagnostics™
PL.034
3 mL Reactivo de látex del grupo D
44.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11959044
Ver documentos
Pro-Lab Diagnostics™
PL.036
3 mL Reactivo de látex del grupo G
44.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11919044
Ver documentos
Pro-Lab Diagnostics™
PL.032
3 mL Reactivo de látex del grupo B
44.00€
paquete de 60
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Resultados instantáneos obtenidos a temperatura ambiente
  • Proceso de extracción avanzada con reactivos modificados de ácido nitroso
  • Resultados mejorados con micropartículas azules modificadas con carboxilato (CM-MP)
  • Solo se requiere una colonia
  • Reactivos y viales con código de colores para facilitar la selección
  • Disponible individualmente
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de látex de agrupamiento de estreptococos Prolex™