Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de látex de agrupamiento de estreptococos Prolex™
Código de producto. 11909044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tipo:
Reactivo de látex del grupo A
Reactivo de látex del grupo B
Reactivo de látex del grupo C
Reactivo de látex del grupo D
Reactivo de látex del grupo F
Reactivo de látex del grupo G
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
11909044 3 mL Reactivo de látex del grupo A paquete de 60
11929044 3 mL Reactivo de látex del grupo C paquete de 60
11949044 3 mL Reactivo de látex del grupo F paquete de 60
11939044 3 mL Reactivo de látex del grupo D paquete de 60
11959044 3 mL Reactivo de látex del grupo G paquete de 60
11919044 3 mL Reactivo de látex del grupo B paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11909044 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.031
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para agrupar los estreptococos betahemolíticos de Lancefield
  • Resultados instantáneos obtenidos a temperatura ambiente
  • Proceso de extracción avanzada con reactivos modificados de ácido nitroso
  • Resultados mejorados con micropartículas azules modificadas con carboxilato (CM-MP)
  • Solo se requiere una colonia
  • Reactivos y viales con código de colores para facilitar la selección
  • Disponible individualmente
Especificaciones
Código de color Morado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo Reactivo de látex del grupo A
Incluye 3 ml de partículas de látex azul recubiertas con anticuerpos de conejo purificados
Cantidad 3 mL