missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de látex de agrupamiento de estreptococos Prolex™
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tipo:
Reactivo de látex del grupo A
Reactivo de látex del grupo B
Reactivo de látex del grupo C
Reactivo de látex del grupo D
Reactivo de látex del grupo F
Reactivo de látex del grupo G
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Descripción
- Resultados instantáneos obtenidos a temperatura ambiente
- Proceso de extracción avanzada con reactivos modificados de ácido nitroso
- Resultados mejorados con micropartículas azules modificadas con carboxilato (CM-MP)
- Solo se requiere una colonia
- Reactivos y viales con código de colores para facilitar la selección
- Disponible individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo | Reactivo de látex del grupo C |
| Incluye | 3 ml de partículas de látex azul recubiertas con anticuerpos de conejo purificados |
| Cantidad | 3 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido