missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pro-Lab Diagnostics™ Kits de látex de agrupamiento de estreptococos Prolex™

Código de producto. 11949044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tipo:
Reactivo de látex del grupo A
Reactivo de látex del grupo B
Reactivo de látex del grupo C
Reactivo de látex del grupo D
Reactivo de látex del grupo F
Reactivo de látex del grupo G
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
11949044 3 mL Reactivo de látex del grupo F paquete de 60
11909044 3 mL Reactivo de látex del grupo A paquete de 60
11929044 3 mL Reactivo de látex del grupo C paquete de 60
11939044 3 mL Reactivo de látex del grupo D paquete de 60
11959044 3 mL Reactivo de látex del grupo G paquete de 60
11919044 3 mL Reactivo de látex del grupo B paquete de 60
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11949044

Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.035

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para agrupar los estreptococos betahemolíticos de Lancefield

  • Resultados instantáneos obtenidos a temperatura ambiente
  • Proceso de extracción avanzada con reactivos modificados de ácido nitroso
  • Resultados mejorados con micropartículas azules modificadas con carboxilato (CM-MP)
  • Solo se requiere una colonia
  • Reactivos y viales con código de colores para facilitar la selección
  • Disponible individualmente

Especificaciones

Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo Reactivo de látex del grupo F
Incluye 3 ml de partículas de látex azul recubiertas con anticuerpos de conejo purificados
Cantidad 3 mL
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.