Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de látex de agrupamiento de estreptococos Prolex™
Código de producto. 11939044
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tipo:
Reactivo de látex del grupo A
Reactivo de látex del grupo B
Reactivo de látex del grupo C
Reactivo de látex del grupo D
Reactivo de látex del grupo F
Reactivo de látex del grupo G
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. 11939044
Marca: Pro-Lab Diagnostics™ PL.034
Para agrupar los estreptococos betahemolíticos de Lancefield
  • Resultados instantáneos obtenidos a temperatura ambiente
  • Proceso de extracción avanzada con reactivos modificados de ácido nitroso
  • Resultados mejorados con micropartículas azules modificadas con carboxilato (CM-MP)
  • Solo se requiere una colonia
  • Reactivos y viales con código de colores para facilitar la selección
  • Disponible individualmente
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo Reactivo de látex del grupo D
Incluye 3 ml de partículas de látex azul recubiertas con anticuerpos de conejo purificados
Cantidad 3 mL