Learn More
Piribedil, MedChemExpress
MedChemExpress Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
en la oferta - 264.60€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Piribedil |
---|---|
CAS | 3605-01-4 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C16H18N4O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16485298
![]() |
Medchem Express
HY-12707 |
10 mg |
en la oferta
10 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16461646
![]() |
Medchem Express
HY-12707 |
500 mg |
264.60€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16455956
![]() |
Medchem Express
HY-12707 |
100 mg |
97.20€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16451507
![]() |
Medchem Express
HY-12707 |
50 mg |
62.10€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16401056
![]() |
Medchem Express
HY-12707 |
200 mg |
153.90€
200 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.Especificaciones
Piribedil | |
Blanco | |
C16H18N4O2 | |
C1(N2CCN(CC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CC2)=NC=CC=N1 | |
298.34 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
3605-01-4 | |
Research | |
DMSO : 33.33 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic) | |
298.34 | |
99.77% | |
Solid |
Seguridad y manipulación
H302
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.