Learn More
Piribedil, MedChemExpress
MedChemExpress Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
Marca:  Medchem Express HY-12707
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16461646
  • 264.60€ / 500 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
Especificaciones
Especificaciones
Piribedil
Blanco
C16H18N4O2
DMSO : 33.33 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
298.34
99.77%
Solid
3605-01-4
Research
500 mg
C1(N2CCN(CC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CC2)=NC=CC=N1
298.34
Research
Neuroscience-Neuromodulation
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Piribedil, MedChemExpress