Learn More
Piribedil, MedChemExpress
Código de producto. 16485298
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485298 10 mg 10 miligramos
16461646 500 mg 500 miligramos
16455956 100 mg 100 miligramos
16451507 50 mg 50 miligramos
16401056 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485298 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12707
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piribedil
CAS 3605-01-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N2CCN(CC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CC2)=NC=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 298.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.34
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation