missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piribedil, MedChemExpress

Código de producto. 16401056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16401056 200 mg 200 miligramos
16485298 10 mg 10 miligramos
16461646 500 mg 500 miligramos
16455956 100 mg 100 miligramos
16451507 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401056

Marca: Medchem Express HY12707

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.

Piribedil is a potent and orally active dopamine D2 and dopamine D3 agonist. Piribedil is also a α2-adrenoceptors antagonist. Piribedil can inhibit MLL1 methyltransferase activity (EC50: 0.18 μM). Piribedil has the potential for the research of parkinson's disease, circulatory disorders, cancers.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Piribedil
CAS 3605-01-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N4O2
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(N2CCN(CC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CC2)=NC=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 298.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.34
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.