Learn More
Brady™ Etiquetas PermaSleeve™ termorretráctiles
Marcación permanente de cables con el material de etiquetas de manguitos de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS de larga duración (B-342). Producto diseñado para el uso con una impresora de etiquetas portátil de Brady de larga duración.
61.40€ - 78.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Acabado Mate
Material Polyolefin
Tipo de producto Wire and Cable Markers
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Formato Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Formato Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17950670
Ver documentos
Brady™
170712
5.97 mm (H) x 2.13 m (L) Continua White
69.30€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17960770
Ver documentos
Brady™
170713
5.97 mm (H) x 2.13 m (L) Continua Yellow
69.30€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17930760
Ver documentos
Brady™
170721
19.05 mm (W) x 5.97 mm (H) Die-cut White
62.60€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17891789
Ver documentos
Brady™
170852
25.40 mm (W) x 5.97 mm (H) Die-cut White
61.40€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17980750
Ver documentos
Brady™
170714
8.51 mm (H) x 2.13 m (L) Continua White
70.85€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17920760
Ver documentos
Brady™
170715
8.51 mm (H) x 2.13 m (L) Continua Yellow
70.85€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17910760
Ver documentos
Brady™
170719
19.05 mm (W) x 8.51 mm (H) Die-cut White
64.15€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17801749
Ver documentos
Brady™
170853
25.40 mm (W) x 8.51 mm (H) Die-cut White
62.85€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17990750
Ver documentos
Brady™
170716
11.15 mm (H) x 2.13 m (L) Continua White
78.95€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17980670
Ver documentos
Brady™
170717
11.15 mm (H) x 2.13 m (L) Continua Yellow
78.95€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17900760
Ver documentos
Brady™
170720
19.05 mm (W) x 11.15 mm (H) Die-cut White
71.95€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17861769
Ver documentos
Brady™
170854
25.78 mm (W) x 11.15 mm (H) Die-cut White
70.50€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17961950
Ver documentos
Brady™
170718
16.38 mm (H) x 2.13 m (L) Continua White
70.30€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17940760
Ver documentos
Brady™
170722
19.05 mm (W) x 16.38 mm (H) Die-cut White
78.25€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
17821829
Ver documentos
Brady™
170855
25.40 mm (W) x 16.38 mm (H) Die-cut White
76.70€
paquete de 80
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Producto especializado: diseñado específicamente para aplicaciones de marcado de cables exigentes
  • Producto duradero: material autoextinguible y resistente a las temperaturas extremas, luz UV, productos químicos, combustibles y aceites
  • Producto eficiente: rápida retracción que permite ahorrar costes y reducir el tiempo de instalación
  • Identificación sencilla: material que dispone de una superficie de identificación nítida resistente a la abrasión y el desgaste
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 224 y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863), SAE AS23053/5 (clase 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Mate
Wire and Cable Markers
-67°F to 275°F
Non-adhesive
Polyolefin
No estéril
-55°C to 135°C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Brady™ Etiquetas PermaSleeve™ termorretráctiles