Learn More
Brady™ Etiquetas PermaSleeve™ termorretráctiles
Descripción
- Producto especializado: diseñado específicamente para aplicaciones de marcado de cables exigentes
- Producto duradero: material autoextinguible y resistente a las temperaturas extremas, luz UV, productos químicos, combustibles y aceites
- Producto eficiente: rápida retracción que permite ahorrar costes y reducir el tiempo de instalación
- Identificación sencilla: material que dispone de una superficie de identificación nítida resistente a la abrasión y el desgaste
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 224 y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863), SAE AS23053/5 (clase 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Polyolefin |
| Tipo de producto | Wire and Cable Markers |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Wire and cable labelling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Mostrar más |