Learn More
Brady™ Etiquetas PermaSleeve™ termorretráctiles
Código de producto. 17920760
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11,15 mm x 2,13 m (An x L)
16,38 mm x 2,13 m (An x L)
19,05 mm x 11,15 mm (An x Al)
19,05 mm x 16,38 mm (An x Al)
19,05 mm x 5,97 mm (An x Al)
19,05 mm x 8,51 mm (An x Al)
25,40 mm x 16,38 mm (An x Al)
25,40 mm x 5,97 mm (An x Al)
25,40 mm x 8,51 mm (An x Al)
25,78 mm x 11,15 mm (An x Al)
5,97 mm x 2,13 m (An x L)
8,51 mm x 2,13 m (An x L)
Formato:
Continua
Troquelado
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 80
Código de producto. Dimensions (LxW) Formato Color unitSize
17920760 8,51 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17950670 5,97 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17960770 5,97 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17930760 19,05 mm x 5,97 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17891789 25,40 mm x 5,97 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17980750 8,51 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17910760 19,05 mm x 8,51 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17801749 25,40 mm x 8,51 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17990750 11,15 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17980670 11,15 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17900760 19,05 mm x 11,15 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17861769 25,78 mm x 11,15 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17961950 16,38 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17940760 19,05 mm x 16,38 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17821829 25,40 mm x 16,38 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
15 options
Código de producto. 17920760
Marca: Brady™ 170715
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marcación permanente de cables con el material de etiquetas de manguitos de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS de larga duración (B-342). Producto diseñado para el uso con una impresora de etiquetas portátil de Brady de larga duración.
  • Producto especializado: diseñado específicamente para aplicaciones de marcado de cables exigentes
  • Producto duradero: material autoextinguible y resistente a las temperaturas extremas, luz UV, productos químicos, combustibles y aceites
  • Producto eficiente: rápida retracción que permite ahorrar costes y reducir el tiempo de instalación
  • Identificación sencilla: material que dispone de una superficie de identificación nítida resistente a la abrasión y el desgaste
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 224 y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863), SAE AS23053/5 (clase 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polyolefin
Tipo de producto Wire and Cable Markers
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to 275°F
Intervalo de temperatura (métrico) -55°C to 135°C
Calibre de alambre 20 AWG - 10 AWG
Dimensions (LxW) 8,51 mm x 2,13 m (An x L)
Longitud (imperial) 7 ft.
Longitud (métrico) 2.13 m
Anchura (imperial) 0,335 in
Anchura (métrico) 0.85 cm
Altura (imperial) 0.335 in
Altura (métrico) 8.51 mm
Alternate Part Number M4C-187-342-YL