Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Etiquetas termorretráctiles
Código de producto. 17990750 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11,15 mm x 2,13 m (An x L)
16,38 mm x 2,13 m (An x L)
19,05 mm x 11,15 mm (An x Al)
19,05 mm x 16,38 mm (An x Al)
19,05 mm x 5,97 mm (An x Al)
19,05 mm x 8,51 mm (An x Al)
25,40 mm x 16,38 mm (An x Al)
25,40 mm x 5,97 mm (An x Al)
25,40 mm x 8,51 mm (An x Al)
25,78 mm x 11,15 mm (An x Al)
5,97 mm x 2,13 m (An x L)
8,51 mm x 2,13 m (An x L)
Formato:
Continua
Troquelado
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Formato Color Tamaño de la unidad
17990750 11,15 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17950670 5,97 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17960770 5,97 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17930760 19,05 mm x 5,97 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17891789 25,40 mm x 5,97 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17980750 8,51 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17920760 8,51 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17910760 19,05 mm x 8,51 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17801749 25,40 mm x 8,51 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17980670 11,15 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17900760 19,05 mm x 11,15 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17861769 25,78 mm x 11,15 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17961950 16,38 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17940760 19,05 mm x 16,38 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17821829 25,40 mm x 16,38 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17990750 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170716
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Marque permanentemente los cables con el duradero PermaSleeve™ Material de etiqueta de manga de poliolefina termorretráctil PS (B-342). Diseñado para usarse con un duradero Brady™ Impresora de etiquetas de mano.
  • Diseñado específicamente para aplicaciones rigurosas de marcado de cables y alambres.
  • Autoextinguible y resistente a temperaturas extremas, luz ultravioleta, productos químicos, combustible y aceite.
  • Contracción rápida para ahorrar tiempo y costes de instalación.
  • Fabricado con una superficie de identificación nítida y clara que es resistente a las abrasiones y la decoloración.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL según UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Clase 1); SAE AS-81531 Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Poliolefina
Tipo de producto Marcadores de alambre y cable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico; Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -67 °F a 275 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -55 °C a 135 °C
Calibre de alambre De 16 AWG a 8 AWG
Dimensiones (L x An) 11,15 mm x 2,13 m (An x L)
Longitud (imperial) 7 ft.
Longitud (métrico) 2.13 m
Anchura (imperial) 0,439 in
Anchura (métrico) 1.1 cm
Altura (imperial) 0,439 in
Altura (métrico) 11.15 mm
Alternate Part Number M4C-250-342