Learn More
Brady™ Etiquetas PermaSleeve™ termorretráctiles
Código de producto. 17861769
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11,15 mm x 2,13 m (An x L)
16,38 mm x 2,13 m (An x L)
19,05 mm x 11,15 mm (An x Al)
19,05 mm x 16,38 mm (An x Al)
19,05 mm x 5,97 mm (An x Al)
19,05 mm x 8,51 mm (An x Al)
25,40 mm x 16,38 mm (An x Al)
25,40 mm x 5,97 mm (An x Al)
25,40 mm x 8,51 mm (An x Al)
25,78 mm x 11,15 mm (An x Al)
5,97 mm x 2,13 m (An x L)
8,51 mm x 2,13 m (An x L)
Formato:
Continua
Troquelado
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Formato Color unitSize
17861769 25,78 mm x 11,15 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17950670 5,97 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17960770 5,97 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17930760 19,05 mm x 5,97 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17891789 25,40 mm x 5,97 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17980750 8,51 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17920760 8,51 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17910760 19,05 mm x 8,51 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17801749 25,40 mm x 8,51 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17990750 11,15 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17980670 11,15 mm x 2,13 m (An x L) Continua Amarillo cada uno
17900760 19,05 mm x 11,15 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17961950 16,38 mm x 2,13 m (An x L) Continua Blanco cada uno
17940760 19,05 mm x 16,38 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
17821829 25,40 mm x 16,38 mm (An x Al) Troquelado Blanco paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17861769 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170854
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marcación permanente de cables con el material de etiquetas de manguitos de poliolefina termorretráctil PermaSleeve™ PS de larga duración (B-342). Producto diseñado para el uso con una impresora de etiquetas portátil de Brady de larga duración.
  • Producto especializado: diseñado específicamente para aplicaciones de marcado de cables exigentes
  • Producto duradero: material autoextinguible y resistente a las temperaturas extremas, luz UV, productos químicos, combustibles y aceites
  • Producto eficiente: rápida retracción que permite ahorrar costes y reducir el tiempo de instalación
  • Identificación sencilla: material que dispone de una superficie de identificación nítida resistente a la abrasión y el desgaste
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL 224 y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863), SAE AS23053/5 (clase 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised to UL224;SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1);SAE AS-81531 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyolefin
Tipo de producto Wire and Cable Markers
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511;M510
Cantidad 80
Intervalo de temperatura (imperial) -67°F to 275°F
Intervalo de temperatura (métrico) -55°C to 135°C
Calibre de alambre 16 AWG - 8 AWG
Dimensions (LxW) 25,78 mm x 11,15 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 0.439 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.78 mm
Altura (imperial) 0.439 in
Altura (métrico) 11.15 mm
Alternate Part Number M5-250-1-342