Learn More
Ventum™ Bolsas de nivel 6 One-Touch™
El One-Touch™ de nivel 6 es un desinfectante de superficie y aire eficaz contra un amplio espectro de organismos biológicos, como el COVID-19, el ébola y la gripe aviar.La solución basada en peracéticos alcanza una reducción logarítmica de 6, ideal para su uso en la industria alimentaria, ambulancias, paramédicos y otras áreas de alto riesgo.
105.00€ - 575.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Desinfección del aire y de superficies |
---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17466893
![]() |
Ventum™
VOT 6-02-6 |
2 m3 | 6 sobres | N/A | ||||||
17436903
![]() |
Ventum™
VOT 6-02-25 |
2 m3 | 25 sobres | N/A | ||||||
17456903
![]() |
Ventum™
VOT 6-25-6 |
25 m3 | 6 sobres | N/A | ||||||
17446903
![]() |
Ventum™
VOT 6-25-25 |
25 m3 | 25 sobres | N/A | ||||||
Descripción
- Seguro y fiable:99,9995 % de eficacia frente a un amplio espectro de organismos biológicos, incluidos COVID-19, ébola y gripe aviar
- Fácil de usar y cómodo: el sistema de difusión con una fórmula de ácido peracético exclusiva proporciona una potente liberación del chorro a través de la boquilla dispersante
- Neutralización automática: la combinación de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético se descompone en oxígeno y agua, sin dejar olor ni residuos
- Respetuoso con el medioambiente: cada kit incluye recipientes reutilizables y un pequeño compresor para la presurización; las bolsas vacías son reciclables y los residuos de ácido peracético son biodegradables
Especificaciones
Desinfección del aire y de superficies |