Learn More
Ventum™ Bolsas de nivel 6 One-Touch™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17466893
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 m3
25 m3
Cantidad:
25 sobres
6 sobres
Tamaño de la unidad:
25 ml
6 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
17466893 2 m3 6 sobres 6 ml
17436903 2 m3 25 sobres 25 ml
17456903 25 m3 6 sobres 6 ml
17446903 25 m3 25 sobres 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17466893 Proveedor Ventum™ N.º de proveedor VOT 6026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El One-Touch™ de nivel 6 es un desinfectante de superficie y aire eficaz contra un amplio espectro de organismos biológicos, como el COVID-19, el ébola y la gripe aviar.La solución basada en peracéticos alcanza una reducción logarítmica de 6, ideal para su uso en la industria alimentaria, ambulancias, paramédicos y otras áreas de alto riesgo.
  • Seguro y fiable:99,9995 % de eficacia frente a un amplio espectro de organismos biológicos, incluidos COVID-19, ébola y gripe aviar
  • Fácil de usar y cómodo: el sistema de difusión con una fórmula de ácido peracético exclusiva proporciona una potente liberación del chorro a través de la boquilla dispersante
  • Neutralización automática: la combinación de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético se descompone en oxígeno y agua, sin dejar olor ni residuos
  • Respetuoso con el medioambiente: cada kit incluye recipientes reutilizables y un pequeño compresor para la presurización; las bolsas vacías son reciclables y los residuos de ácido peracético son biodegradables
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Desinfección del aire y de superficies
Cantidad 6 sobres
Volumen (métrico) 2 m3